Merck
PHR1916
Supelco
Diacetone Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Diacetone alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1740440
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
robbanási határérték
6.9 %
kiszerelés
ampule of 3x1.2 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB0907 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup