Fontos dokumentumok
281832
Mesityl oxide
technical grade, 90%
Szinonimák:
4-Methyl-3-penten-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp
-41.5 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the synthesis of 2,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, a crucial building block in the rational synthesis of chlorins and oxochlorins
- as neutral marker in the preparation of imidazole-coated capillary column for electrophoresis
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)