Fontos dokumentumok
PHR1870
Atorvastatin Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(βR,δR)-2,3-Bis(4-fluorophenyl)-β,δ-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic acid hemicalcium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001330
traceable to USP 1044549
API-család
atorvastatin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?