Fontos dokumentumok
PHR3696
Supelco
Tinidazole Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13N3O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.27
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. T1471000
traceable to USP 1667541
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 40 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHJQUSZGINOURI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)