1044491
USP
Atomoxetine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Methyl-γ-(4-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, N-Methyl-3-phenyl-3-(4-methylphenoxy)propylamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atomoxetine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3