Merck
1044470
USP
Atomoxetine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atomoxetine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
59-64 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Atomoxetine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Atomoxetine Hydrochloride
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3