Y0001588
Atomoxetine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(3S)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1- amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
atomoxetine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)