Fontos dokumentumok
PHR9035
4-Isopropylphenol
reference material
Szinonimák:
4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol impurity H, p-Cumenol
About This Item
grade
reference material
gőzsűrűség
>1 (vs air)
API-család
propofol
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
crystals
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)