MAB1999
Anti-Integrin α5β1 Antibody, clone HA5
clone HA5, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
VLA-5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HA5, monoclonal
faj reaktivitás
pig, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGA5(3678)
Related Categories
Egyediség
Alkalmazás
Flow cytometry: 10 μg/mL
Does not detect VLA-5 by Western blot.
MAB1999 does not affect VLA-5 mediated cell adhesion to fibronectin.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2