Merck
1572503
USP
Propofol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
5.6 mmHg ( 100 °C)
API-család
propofol
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propofol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Propofol Injectable Emulsion
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)