Merck
BP1031
Propofol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
5.6 mmHg ( 100 °C)
API-család
propofol
Forma
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
törésmutató
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Propofol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Propofol Injection
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 1 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Célzott szervek
    Respiratory system
    Tárolási osztály kódja
    10 - Combustible liquids
    WGK
    WGK 3
    Lobbanási pont (F)
    235.4 °F - closed cup
    Lobbanási pont (C)
    113 °C - closed cup
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Slide 1 of 3
    1 of 3
    Furong Song et al.
    International journal of molecular medicine, 46(3), 1135-1145 (2020-07-25)
    Propofol is a commonly used drug for the induction and maintenance of anesthesia. Previous studies have reported that propofol is involved in the progression of numerous human cancer types, including hepatocellular carcinoma (HCC). However, the underlying molecular mechanisms in HCC