Fontos dokumentumok
V9889
Valacyclovir hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
2-((2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy)ethyl ester monohydrochloride, L-Valine, Valtrex
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
H2O: >20 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
viruses
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH.H2O/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H;1H2/t8-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNOVZDRKHSHEQN-JZGIKJSDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)