Fontos dokumentumok
A0220000
Aciclovir
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acyclovir
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)