Fontos dokumentumok
MP41G15
Millipore
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gels
4-12% Bis-Tris, 15 well, 1mm
Szinonimák:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
About This Item
UNSPSC kód:
41105320
NACRES:
NA.56
Terméknév
mPAGE® 4-12% Bis-Tris Precast Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 15 well
eltarthatósági idő
18 mo.
kiszerelés
pkg of 10 gels
H × Sz × lyukak
10 cm × 8 cm × 15 well
kazetta Sz × H
10 cm × 8 cm
gél vastagság
1 mm
lyuk maximum térfogat
40 μL
well wells
15 wells
kompatibilitás
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
mPAGE 4-12% Bis-Tris Precast Gel, 10x8 cm
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Alkalmazás
mPAGE 4-12% bis-tris gels for high resolution protein separation
  • Load up to 60 μl sample / well
  • Typical run time 30 min (MES, 180V) or 34 min (MOPS, 200V)
  • Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
  • Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western Blotting
Jogi információk
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocols
Útmutató egy mPAGE SDS-PAGE előregyártott fehérje gél beállításához gélelektroforézishez a Bio-Rad Mini-PROTEAN® elektroforézis rendszer segítségével.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Útmutató egy mPAGE™ SDS-PAGE előregyártott fehérje gél beállításához gélelektroforézishez Invitrogen XCell Surelock® mini-cellával.
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Related Content
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.