Fontos dokumentumok
1013024
USP
Allopurinol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
allopurinol
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
224 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=O)c1c[nH]nc1N.NC(=O)c2c[nH]nc2N
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3