Merck
SML2473
Sigma-Aldrich
Pitavastatin calcium
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(+)monocalcium bis{(3R, 5S, 6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl]-3,5dihydroxy-6-heptenoate}, (3R,5S,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid calcium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H23FNO4 · 0.5Ca
CAS-szám:
Molekulatömeg:
440.49
UNSPSC kód:
51111800
NACRES:
NA.77
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +19 to +24°, c = 1 in acetonitrile: water (1:1)
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6c7c(nc(c6\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C8CC8)cccc7.Fc1ccc(cc1)c2c3c(nc(c2\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])C4CC4)cccc3
InChI
1S/2C25H24FNO4.Ca/c2*26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h2*1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;;+2/p-2/b2*12-11+;/t2*18-,19-;/m11./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHGYHLPFVJEAOC-FFNUKLMVSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Pitavastatin calcium is a water-soluble inhibitor of hydroxymethylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, the enzyme that catalyzes the conversion of HMG-CoA to mevalonic acid, the rate-limiting step in cholesterol biosynthesis. Pitavastatin calcium is antilipidemic and is used to reduce plasma cholesterol levels and prevent cardiovascular disease.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jah Yeon Choi et al.
The American journal of cardiology, 122(6), 922-928 (2018-09-16)
Although statin use in patients with acute myocardial infarction (AMI) is mandatory, it has been suggested to be associated with new-onset diabetes mellitus (NODM). In real world practice, moderate-intensity statin therapy is more commonly used than high-intensity statin therapy. In
Sheridan M Hoy
American journal of cardiovascular drugs : drugs, devices, and other interventions, 17(2), 157-168 (2017-01-29)
Oral pitavastatin (Livalo®; Livazo®) is a competitive HMG-CoA reductase inhibitor that is available in the EU for the reduction of elevated total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels in adults with primary hypercholesterolemia and combined (mixed) dyslipidemia. In short-term