MABS277
Anti-monoglycylated Tubulin Antibody, clone TAP 952
clone TAP 952, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TAP 952, monoclonal
faj reaktivitás
human, sheep, sea urchin, porcine, mouse, Drosophila, snail
technika/technikák
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA1A(7846)
Általános leírás
Egyediség
Can be used as a marker for motile cilia.
Immunogen
Alkalmazás
Dot Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected monoglycylated Tubulin in synthetic monoglycylated tubulin peptides (Bre, M. H., et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Western Blot Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected monoglycylated Tubulin in a panel of total protein extracts from select species (Bre, M. H., et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Immunoflourescence Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected monoglycylated Tubulin in lemur, human, and sea urchin spermatozoa (Bre, M. H., et al. (1996). J Cell Sci. (Pt 4):727-738.).
Signaling
General Post-translation Modification
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected monoglycylated Tubulin in 10 µg of Paramecium total cytoskeletal proteins.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1