Merck
1214004
USP
Dioxybenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, Dioxybenzone
Méret kiválasztása
150 MG
71 000,00 Ft
71 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
150 MG
71 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H3(OH)COC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
71 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxybenzone
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
mp
73-75 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Dioxybenzone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Yoko Watanabe et al.
Toxicology and applied pharmacology, 282(2), 119-128 (2014-12-22)
Benzophenone-3 (2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BP-3) is widely used as sunscreen for protection of human skin and hair from damage by ultraviolet (UV) radiation. In this study, we examined the metabolism of BP-3 by rat and human liver microsomes, and the estrogenic and
Rebecca K Moos et al.
International journal of hygiene and environmental health, 217(8), 845-853 (2014-07-11)
We developed a fast, selective and sensitive on-line LC/LC-MS/MS method for the simultaneous determination of nine parabens and seven environmental phenols in urine. Parabens are widely used as antimicrobial preservatives. Bisphenol A, triclosan, triclocarban, 2-phenylphenol, and benzophenones are used inter