Fontos dokumentumok
P4100000
Pyridoxine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP
API-család
pyridoxine
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
214-215 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pyridoxine hydrochloride is a HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin that plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin. It can also be employed in the potential management of sideroblastic anemias, depression and other disorders.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)