PHR1693
Pyridoxine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol hydrochloride, 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001226
API-család
pyridoxine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3