Fontos dokumentumok
PHR1694
Supelco
Pyridoxine Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
5-(hydroxymethyl)-2,4-dimethylpyridin-3-ol
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
pyridoxine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Pyridoxine Impurity B is a vitamin B6 antagonist.
Alkalmazás
This pharmaceutical secondary standard can also be used as follows:
  • Development of a reversed-phase high-performance liquid chromatographic (RP-HPLC) to determine impurities in metadoxine drug
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4467 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)