Fontos dokumentumok
GF60837105
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Szinonimák:
GA006120
About This Item
UNSPSC kód:
12141715
NACRES:
NA.23
Teszt
99.99%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 608-371-05
súly
10 g
maximum csomóméret
25 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)