Fontos dokumentumok
203319
Gallium
99.9995% trace metals basis
Teszt
99.9995% trace metals basis
Forma
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
ellenállás
25.795 μΩ-cm, 30°C
bp
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
sűrűség
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ga]
InChI
1S/Ga
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.