Fontos dokumentumok
B5020
Supelco
Buffer, reference standard
pH 4.00±0.01 (25 °C)
Szinonimák:
pH calibration solution at 25 °C pH 4.00±0.01
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
form
liquid
Minőségi szint
szín
color-coded red
pH
4.00±0.01 (25 °C)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
The buffer reference standard was used in the calibration of a pH probe and pH meter in analytical procedures.
Tulajdonságok és előnyök
  • Traceable to NIST standard reference materials
  • A ready-to-use solution available in various packaging to provide ease-of-use
Kiszerelés
500 mL size packaged in polyethylene bottle; 1 gal size in convenient shelf-top dispenser with spigot.
Analízis megjegyzés
Standardized against N.I.S.T. standard reference materials.
standard
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Dokumentumtár megtekintése
An integrated flex-microfluidic-Si chip device towards sweat sensing applications
Nie C, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 227, 427-437 (2016)
Hydrochloric acid alters the effect of L-glutamic acid on cell viability in human neuroblastoma cell cultures
Croce N, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 217(1-2), 26-30 (2013)
Protocols
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)