Fontos dokumentumok
06300
Aluminum oxide Inorganic Sorbent
activated, neutral, 100-285 mesh, Brockmann Activity I
Szinonimák:
Alumina
About This Item
Javasolt termékek
product name
Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann Activity I
grade
standard
Minőségi szint
form
powder
minőség
activated, neutral
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
155 m2/g
matrix
Aluminum oxide
mátrix aktív csoport
aluminum oxide
részecskeméret
0.05-0.15 mm
pórusméret
60 Å mean pore size
pH
7.0±0.5
mp
2040 °C (lit.)
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Aluminum oxides are generally used as solid support phases in solid phase extraction (SPE)-based clean-up procedures employed in chromatographic methods.
Alkalmazás
It may be used for purification of fish tissue extract followed by liquid−liquid extraction into dichloromethane prior to the analysis for triarylmethane and phenothiazine dyes by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC−MS/MS). It may also be used as a solid support phase for SPE-based analysis of pyrethroid insecticide residues in vegetable oils by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?