Merck
769290
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
powder, ultra dry
Szinonimák:
Alumina
About This Item
Lineáris képlet:
Al2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
101.96
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352311
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
powder
külső felület
120-190 m2/g
szennyeződések
≤0.5% substances extractable by water
veszteség
≤1.0% loss on ignition
részecskeméret
>0.063, coeff var ≥72%
<0.063 mm, coeff var ≤28%
>2 mm, coeff var ≤2%
mp
2040 °C (lit.)
térfogatsúly
950‑1100 g/L
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Owing to its high hardness, chemical stability and thermal conductivity, alumina finds applications as filler for metals and plastics. It also finds applications in paints, polisher and cosmetics.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)