Fontos dokumentumok
GF00710750
Alumina
foam, thickness 7 mm, size 30 × 100 mm, porosity 0.86
Szinonimák:
AL603820
About This Item
UNSPSC kód:
11181511
NACRES:
NA.23
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 007-107-50
méret
30 × 100 mm
vastagság
7 mm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)