Fontos dokumentumok
GF41348864
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 200 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Szinonimák:
AL606022
About This Item
UNSPSC kód:
11181511
NACRES:
NA.23
Teszt
≥99.99%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 413-488-64
súly
200 g
maximum részecskeméret
0.1 μm
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)