NIST1619B
Sulfur in residual fuel oil
NIST® SRM® 1619b, (0.7%)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
petroleum
format
matrix material
Related Categories
Általános leírás
SRM 1619B_cert
SRM 1619B_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Certified mass fraction values for sulfur and mercury are provided.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Sulfur (S), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F
Lobbanási pont (C)
61 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)