Fontos dokumentumok
NIST2723B
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2723b, (nominal mass fraction 10mg/kg)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
matrix material
Általános leírás
Each unit of SRM 2723b contains a 100 mL bottle of diesel fuel oil. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2723B_cert
SRM 2723B_SDS
Alkalmazás
The Standard Reference Material (SRM) is intended for evaluating methods and calibrating instruments used to determine total sulfur in fuel oils or materials with similar matrix.
Tulajdonságok és előnyök
  • Certified mass fraction values for sulfur are provided and are metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as milligrams per kilogram.
  • Maintenance of certified values, period of validity instructions for safety, storage and use are provided on the NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
141.8 °F
Lobbanási pont (C)
61 °C