Merck
CRMUMPGO
Diesel
Multi-Parameter Certified Reference Material
Szinonimák:
Diesel MPCRMs
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
Általános leírás
Diesel multi-parameter certified reference material (CRM) is certified following both ISO 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Alkalmazás
Suitable for calibration and verification of laboratory test equipment, reporting values certified to the highest level of accreditation integrity.
Tulajdonságok és előnyök
  • Qualified for viscosity, density, flash point, cloud point, cold filter plugging point (CFPP) and distillation using ASTM / IP and EN test method protocols
  • Low levels of uncertainty ensures maximum accuracy of data
  • Fully traceable to international standards
  • 18-month shelf life
  • 500 mL inert glass packaging with tamper-evident cap provides absolute assurance of sample integrity
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
134.6 °F
Lobbanási pont (C)
57 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)