LMSUBLK
Sulfur in light mineral oil
blank, certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
matrix material
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)