M0269
Methotrexate−Agarose
saline suspension
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
form
saline suspension
a címkézés mértéke
2-7 mg per mL
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
mátrix aktiválás
cyanogen bromide
mátrix csatolmány
carboxyl
mátrix távtartó
8 atoms
alkalmasság
suitable for chromatography
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.