Fontos dokumentumok
13568
Sodium carbonate monohydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
99.5-100.5% (ex dried subst.)
Forma
powder or crystals
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
szennyeződések
alkali hydroxides and-bicarbonates, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
veszteség
12-15% loss on drying, 300 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?