Fontos dokumentumok
203726
Magnesium sulfate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Sulfuric acid magnesium salt
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
<0.01 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?