Merck
04280590
(1S,2R,5R)-(+)-Isomenthol
primary reference standard
Szinonimák:
(1S,2R,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
Beilstein:
1902291
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
bp
218-219 °C (lit.)
mp
77-83 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CC(C)[C@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-BBBLOLIVSA-N
Általános leírás
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Alkalmazás
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)