SLHAR33SS
Millex™ MCE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.45 μm MCE syringe filter, MF-Millipore™ MCE syringe filter, Millex-HA syringe filter, disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Minőségi szint
sterilitás
ethylene oxide treated
sterile
termékcsalád
Millex™
eltarthatósági idő
3 yr
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
Paraméterek
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technika/technikák
sterile filtration: suitable
Átmérő
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
térfogat
100 mL
szín
blue
Mátrix
MF-Millipore™
pórusméret
0.45 μm
bemenet
aqueous solution(s)
tissue culture medium
buborékpont
≥30 psi, water
szerelvény
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Tailored to a variety of applications based on membrane type, housing and validation rating
- Specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture and for vacuum line protection
- Low extractables and low absorption membranes for minimum sample losses
- Faster flow rates and higher operating pressures for high performance needs
Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases, Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components
Egyéb megjegyzések
- Organism Retention: Microorganisms
- Mode of Action: Filtering
- Application: Sterile Filtration
- Intended Use: Sterilization of small volumes of aqueous solutions
- Instructions for Use: Please refer to Instructions for Use section of Millex™ syringe filter user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3