Merck
M9009
Sigma-Aldrich
Maleic acid disodium salt hydrate
≥98%
Szinonimák:
Sodium maleate hydrate, Sodium toxilate hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2Na2O4 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.04 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)