Fontos dokumentumok
8.00380
Sigma-Aldrich
Maleic acid
for synthesis
Szinonimák:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH=CHCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.07
Beilstein:
605762
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
203-742-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
form
powder
hatékonyság
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
oldhatóság
478.8 g/L
sűrűség
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
750‑800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Alkalmazás
  • Food industry metabolomics: Maleic acid is identified as a key metabolite in the profiling of jelly fungi, aiding in the determination of biomarkers for different flesh colors, which is vital for quality assessment in the food industry (Ye et al., 2024).
  • Chromatography device innovation: Maleic acid contributes to the design and characterization of an electrochemically-modulated membrane chromatography device, enhancing the precision and functionality of separation technologies in analytical chemistry (Röcker et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1