Fontos dokumentumok
M-077
1-Mononitroglycerin solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H](CO)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO5/c5-1-3(6)2-9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXWLJBVVXXBZCM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Growth of Arthrobacter sp. strain JBH1 on Nitroglycerin: This study highlights the novel capability of Arthrobacter sp. strain JBH1 to metabolize nitroglycerin as its sole source of carbon and nitrogen. The findings are critical for biotechnological applications aiming to biodegrade nitroglycerin residues in contaminated environments, presenting an effective bioremediation strategy for pollutants derived from pharmaceutical manufacturing processes (Husserl et al., 2010).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup