Fontos dokumentumok
M-078
2-Mononitroglycerin solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC(CO)O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO5/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYZBMMOLPVKAPU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup