Fontos dokumentumok
ERMBB422
Fish muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Mátrix
fish
Formátum
matrix material
Általános leírás
Certified for mass fractions of As, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Se, Zn
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBB422
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Iron (Fe), Mercury (Hg), Iodine (I), Manganese (Mn), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fish and Seafood
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3