Fontos dokumentumok
BCR725
Salmon tissue
BCR®, certified reference material
Szinonimák:
Flumequine and oxolinic acid in lyophilised salmon tissue
About This Item
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−70°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR725
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Flumequine, Oxolinic acid
Matrix Group: Fish and Seafood
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)