Fontos dokumentumok
T1388
2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide
≥98%
Szinonimák:
2-Thenoylhydrazine, 2-Thienoylhydrazine, 2-Thienyl hydrazide, 2-Thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-Thiophenecarbohydrazonic acid, 2-Thiophenecarbonyl hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-7-5(8)4-2-1-3-9-4/h1-3H,6H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?