Fontos dokumentumok
G5507
Galactosyltransferase from bovine milk
lyophilized powder
Szinonimák:
Lactose Synthase, UDP-galactose:D-glucose 4-β-galactosyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
3.0-15.0 units/mg protein (in the presence of adequate α-lactalbumin, without added α-lactalbumin the activity is zero)
összetétel
Protein, 35-65% modified Warburg-Christian
szennyeződések
≤10 % protein α-lactalbumin
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the generation of hyper-galactosylated variant of IgG1
- in β -1,4-galactosyltransferase assay rice root cell extracts
- in the modification of LacNAcQ11 and LacDiNAcQ11 nanofibers
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kapcsolódás
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.