Merck
CRM78293
Supelco
Hexadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
n-Hexadecane, Cetane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)14CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.44
Beilstein:
1736592
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 105.3 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
öngyulladási hőmérséklet
395 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
solidification point 17.5-18.5 °C
sűrűség
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
233.6 °F
Lobbanási pont (C)
112 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)