AB1559
Anti-Adenosine A2a Receptor Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
pig, bovine, rat, human, canine
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
alkalmasság
not suitable for immunohistochemistry
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADORA2A(135)
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 1:10,000-1:50,000 (50-100 ng A2aR peptide (Cat. Number AG285)/well)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Fizikai forma
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1