Fontos dokumentumok
52864
Sodium 1-hexanesulfonate solution
suitable for ion pair chromatography, concentrate, LiChropur™, ampule
Szinonimák:
1-Hexanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
minőség
LiChropur™
ampule
kiszerelés
ampule of 25 mL
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
λ
in concentrate
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 0.07
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
alkalmasság
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?