Fontos dokumentumok
H9026
Sodium hexanesulfonate
BioXtra
Szinonimák:
1-Hexanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
molekulatömeg
188.22 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
<li><strong>Ion pair assisted micro matrix solid phase dispersion extraction of alkaloids from medical plant</strong>: Sodium hexanesulfonate was used as an ion-pairing reagent in the extraction of alkaloids for pharmacological studies, demonstrating its efficacy in enhancing the selectivity and sensitivity of HPLC methods in the analysis of complex plant matrices (Dong et al., 2020).</li>
<li><strong>Pharmacokinetic Properties of Arsenic Species after Intravenous and Intragastrical Administration of Arsenic Trioxide Solution in Cynomolgus Macaques Using HPLC-ICP-MS</strong>: This study highlights the role of Sodium hexanesulfonate in improving the chromatographic profiles of arsenic species, which is crucial for accurate pharmacokinetic assessment in pharmaceutical research (Shi et al., 2019).</li>
<li><strong>Organic solvent-free reversed-phase ion-pairing liquid chromatography coupled to atomic fluorescence spectrometry for organoarsenic species determination in several matrices</strong>: Sodium hexanesulfonate is utilized as a solvent-free ion-pairing agent, enabling greener analytical processes without compromising the performance of liquid chromatography systems (Monasterio et al., 2011).</li>
</ul>
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?