Fontos dokumentumok
F1628
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®
8.0 - 12.0% purity, powder
Szinonimák:
FITC–Celite®
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®, suitable for fluorescent labeling techniques
Forma
powder
Minőségi szint
a címkézés mértéke
8-12% FITC
szín
yellow to orange
alkalmasság
suitable for fluorescent labeling techniques
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?